Documenti
PHL86547
Microhelenin C
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
11,13-Dihydrohelenalin tiglate, 6-O-Tigloyl 11,13-dihydrohelenalin, Tigloylplenolin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H26O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.42
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: arnica
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)