Documenti fondamentali
PHL86541
Echimidine perchlorate
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
CHF 1’030.00
CHF 1’030.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 1’030.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H31NO7 · HClO4
Peso molecolare:
497.92
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’030.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@]1(C(COC([C@]([C@@H](O)C)(O)C(C)(C)O)=O)=CC2)N2CC[C@H]1OC(/C(C)=C\C)=O.O=[ClH]([O-])([O-])=O
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Risultati analitici
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)