Documenti fondamentali
PHL83236
Heliotrine N-oxide
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
CHF 625.00
CHF 625.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 625.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H27NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.39
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 625.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+]21([C@H]([C@H](CC2)O)C(=CC1)COC(=O)C(O)(C(OC)C)C(C)C)[O-]
InChI
1S/C16H27NO6/c1-10(2)16(20,11(3)22-4)15(19)23-9-12-5-7-17(21)8-6-13(18)14(12)17/h5,10-11,13-14,18,20H,6-9H2,1-4H3/t11?,13-,14-,16?,17?/m0/s1
QSTHEUSPIBEICI-ORJSOOTCSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Risultati analitici
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Erucifoline N-oxide phyproof® Reference Substance
PHL83433
Erucifoline N-oxide
Lycopsamine N-oxide phyproof® Reference Substance
PHL83447
Lycopsamine N-oxide
Retrorsine N-oxide phyproof® Reference Substance
PHL82630
Retrorsine N-oxide
Seneciphylline N-oxide phyproof® Reference Substance
PHL82632
Seneciphylline N-oxide
Lycopsamine phyproof® Reference Substance
PHL89726
Lycopsamine