Documenti fondamentali
PHL86260
Isomeranzin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
7-Methoxy-8-(3-methyl-2-oxobutyl)-2H-1-benzopyran-2-one, Isoauraptene, Isomerancin, Isomerazin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C=CC2=CC=C(OC)C(CC(C(C)C)=O)=C2O1
InChI
1S/C15H16O4/c1-9(2)12(16)8-11-13(18-3)6-4-10-5-7-14(17)19-15(10)11/h4-7,9H,8H2,1-3H3
OMOYQLRHKFGVGN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)