Documenti fondamentali
PHL85880
Guvacoline hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
1,2,5,6-Tetrahydro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride, Guvacine methyl ester hydrochloride, Norarecoline hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11NO2· HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Stringa SMILE
[Cl-].N1CCC=C(C1)C(=O)OC.[H+]
InChI
1S/C7H11NO2.ClH/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6;/h3,8H,2,4-5H2,1H3;1H
ZWALOEQHJRUTKM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)