Vai a
SML2383
Isosilybin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Isosilybin, mixture of isomers, (2R,3R)-2-[2,3-Dihydro-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(hydroxymethyl)-1,4-benzodioxin-6-yl]-2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, Isosilybinin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 149.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 476.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H22O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
482.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 149.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1C(C(Oc3c1cc(cc3)C4Oc5c(c(cc(c5)O)O)C(=O)C4O)c2cc(c(cc2)O)OC)CO
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-18-7-12(3-5-16(18)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3
InChI key
FDQAOULAVFHKBX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Isosilybin is a diastereoisomeric mixture of flavonolignans isosilybin A and isosilybin B isolated from milk thistle (Silybum marianum) that exhibits hepatoprotective activity. Isosilybin potently inhibits Cytochrome P4502C8 (CYP2C8) activity in human liver microsomes. Also Isosilybin is an activator of PPARγ.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL89231PHL82653PHR2655
Isosilybin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2383
Isosilybin
Silybin A phyproof® Reference Substance
PHL82653
Silybin A
Silybin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2655
Silybin
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)