Documenti fondamentali
PHL85726
Cirsimarin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4′,5-Dihydroxy-6,7-dimethoxyflavone 4′-glucoside, Cirsimaretin, Cirsimaritin 4′-glucoside, Cirsitakaoside
Scegli un formato
10 MG
CHF 571.00
CHF 571.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 571.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H24O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
476.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 571.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2ccc(cc2)c3[o]c4c([c](c3)=O)c(c(c(c4)OC)OC)O
InChI
1S/C23H24O11/c1-30-15-8-14-17(19(27)22(15)31-2)12(25)7-13(33-14)10-3-5-11(6-4-10)32-23-21(29)20(28)18(26)16(9-24)34-23/h3-8,16,18,20-21,23-24,26-29H,9H2,1-2H3/t16-,18-,20+,21-,23-/m1/s1
RETJLKUBHXTIGH-FZFRBNDOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)