PHL85707
(−)-Antofine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
7-Demethoxytylophorine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@](N1C2)(CCC1)CC3=C2C(C=CC(OC)=C4)=C4C5=C3C=C(OC)C(OC)=C5
InChI
1S/C23H25NO3/c1-25-15-6-7-16-18(10-15)20-12-23(27-3)22(26-2)11-19(20)17-9-14-5-4-8-24(14)13-21(16)17/h6-7,10-12,14H,4-5,8-9,13H2,1-3H3/t14-/m1/s1
NCVWJDISIZHFQS-CQSZACIVSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)