Documenti fondamentali
SMB00186
Sigma-Aldrich
Isoprunetin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
5-O-Methylgenistein
Scegli un formato
1 MG
CHF 397.00
CHF 397.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 397.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
CHF 397.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc(O)cc2OC=C(C(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-13-6-11(18)7-14-15(13)16(19)12(8-21-14)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
YSINCDVRUMTOPK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Savita Khanna et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 31(10), 4533-4544 (2017-06-29)
In the pathophysiologic setting of cerebral ischemia, excitotoxic levels of glutamate contribute to neuronal cell death. Our previous work demonstrated the ability of glutamate oxaloacetate transaminase (GOT) to metabolize neurotoxic glutamate in the stroke-affected brain. Here, we seek to identify