Documenti fondamentali
PHL84769
Curzerenone
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
CHF 387.00
CHF 387.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 387.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 387.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (GC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[o]1c2c(c(c1)C)C(=O)[C@@H]([C@@](C2)(C)C=C)C(=C)C
InChI
1S/C15H18O2/c1-6-15(5)7-11-12(10(4)8-17-11)14(16)13(15)9(2)3/h6,8,13H,1-2,7H2,3-5H3/t13-,15-/m0/s1
ZVMJXSJCBLRAPD-ZFWWWQNUSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: Curcuma
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)