Documenti fondamentali
PHL84268
Wilforgine
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
CHF 463.00
CHF 463.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 463.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H47NO19
Numero CAS:
Peso molecolare:
857.81
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 463.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(OC[C@@]12[C@]([C@@]([H])(OC(C)=O)C3[C@@](OC(C)=O)([H])[C@]2([H])OC(C)=O)(O[C@@]34C)[C@](C)(O)[C@]([H])(OC([C@H](C)CCC5=NC=CC=C5C(OC4)=O)=O)[C@](OC(C6=COC=C6)=O)([H])[C@@]1([H])OC(C)=O)=O
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)