Documenti fondamentali
PHL84120
Homatropin hydrobromide
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Mandelyltropeine hydrobromide, Tropine mandelate hydrobromide
Scegli un formato
50 MG
CHF 235.00
CHF 235.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 235.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H21NO3 · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 235.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
Br.N1([C@@H]2CC[C@H]1CC(C2)OC(=O)C(O)c3ccccc3)C
InChI
1S/C16H21NO3.BrH/c1-17-12-7-8-13(17)10-14(9-12)20-16(19)15(18)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12-15,18H,7-10H2,1H3;1H/t12-,13+,14?,15?;
DWSGTFTVBLXELC-MOTQWOLNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)