Documenti fondamentali
PHL83996
Corydaline
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
CHF 257.00
CHF 257.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 257.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H27NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 257.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N21[C@H]([C@H](c4c(c(c(cc4)OC)OC)C2)C)c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1
InChI
1S/C22H27NO4/c1-13-15-6-7-18(24-2)22(27-5)17(15)12-23-9-8-14-10-19(25-3)20(26-4)11-16(14)21(13)23/h6-7,10-11,13,21H,8-9,12H2,1-5H3/t13-,21+/m0/s1
VRSRXLJTYQVOHC-YEJXKQKISA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)