PHL83949
Valtrate
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Halazuchrome B, Valepotriate, Valtratum
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CC(O[C@H](OC=C1COC(C)=O)[C@@]2([H])C1=C[C@H](OC(CC(C)C)=O)[C@@]23OC3)=O
InChI
1S/C22H30O8/c1-12(2)6-18(24)29-17-8-16-15(9-26-14(5)23)10-27-21(20(16)22(17)11-28-22)30-19(25)7-13(3)4/h8,10,12-13,17,20-21H,6-7,9,11H2,1-5H3/t17-,20+,21-,22+/m0/s1
BDIAUFOIMFAIPU-KVJIRVJXSA-N
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)