Documenti fondamentali
PHL83482
Calceolarioside B
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
CHF 561.00
CHF 561.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 561.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H26O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 561.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)\C=C\c3cc(c(cc3)O)O)O)O)O)OCCc2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C23H26O11/c24-14-4-1-12(9-16(14)26)3-6-19(28)33-11-18-20(29)21(30)22(31)23(34-18)32-8-7-13-2-5-15(25)17(27)10-13/h1-6,9-10,18,20-27,29-31H,7-8,11H2/b6-3+/t18-,20-,21+,22-,23-/m1/s1
LFKQVVDFNHDYNK-FOXCETOMSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)