Documenti fondamentali
PHL82544
Fuziline
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
15α-Hydroxyneoline, Senbusine C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H39NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
453.57
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@]1([C@@H](OC)C2[C@]([C@@H](O)[C@H](OC)[C@]3([H])[C@@H]4O)(O)[C@]4([H])[C@]5(C3)[H])C5(C2N6CC)[C@@H](O)CCC1(C6)COC
InChI
1S/C24H39NO7/c1-5-25-9-22(10-30-2)7-6-13(26)23-12-8-11-16(27)14(12)24(29,21(28)17(11)31-3)15(20(23)25)18(32-4)19(22)23/h11-21,26-29H,5-10H2,1-4H3/t11-,12+,13-,14+,15?,16-,17+,18-,19+,20?,21-,22?,23?,24+/m0/s1
FPECZWKKKKZPPP-GVQAKTSBSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)