Documenti fondamentali
PHL80555
Wilforlide A
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Abruslactone A, Regelide
Scegli un formato
10 MG
CHF 404.00
CHF 404.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 404.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H46O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 404.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O1[C@@H]2[C@]3([C@@H](C[C@@](C2)(C1=O)C)C4=CC[C@@H]5[C@@]6([C@H](C([C@H](CC6)O)(C)C)CC[C@]5([C@@]4(CC3)C)C)C)C
InChI
1S/C30H46O3/c1-25(2)20-10-13-30(7)21(28(20,5)12-11-22(25)31)9-8-18-19-16-26(3)17-23(33-24(26)32)27(19,4)14-15-29(18,30)6/h8,19-23,31H,9-17H2,1-7H3/t19-,20-,21+,22-,23-,26-,27+,28-,29+,30+/m0/s1
HHQJBWYXBWOFJY-YLXTXNMFSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)