Documenti fondamentali
PHL80548
Trigonelline chloride
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Trigonelline hydrochloride, 1-Methylpyridinium-3-carboxylate hydrochloride, N-Methylnicotinic acid betaine hydrochloride
Scegli un formato
25 MG
CHF 283.00
CHF 283.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 283.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.60
Beilstein:
3734169
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 283.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
crystals
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
[Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h2-5H,1H3;1H
TZSYLWAXZMNUJB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)