Documenti fondamentali
PHL80463
Glabridin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(R)-4-(3,4-Dihydro-8,8-dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b′]dipyran-3-yl)-1,3-benzenediol
Scegli un formato
10 MG
CHF 580.00
CHF 580.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 580.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H20O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.37
Beilstein:
7141956
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 580.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)Oc2ccc3C[C@@H](COc3c2C=C1)c4ccc(O)cc4O
InChI
1S/C20H20O4/c1-20(2)8-7-16-18(24-20)6-3-12-9-13(11-23-19(12)16)15-5-4-14(21)10-17(15)22/h3-8,10,13,21-22H,9,11H2,1-2H3/t13-/m0/s1
LBQIJVLKGVZRIW-ZDUSSCGKSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
512.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
267 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)