PHL22470
Dillapiole
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
6-Allyl-4,5-dimethoxy-1,3-benzodioxole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
tecniche
HPLC: suitable
Densità
1.163 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1c(CC=C)cc2OCOc2c1OC
InChI
1S/C12H14O4/c1-4-5-8-6-9-11(16-7-15-9)12(14-3)10(8)13-2/h4,6H,1,5,7H2,2-3H3
LIKYNOPXHGPMIH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)