Documenti fondamentali
K08670482
Kromasil® Silica HPLC Column
5 μm particle size, pore size 60 Å, L × I.D. 250 mm × 4.6 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
suitable for USP L3
Nome Commerciale
Kromasil®
Produttore/marchio commerciale
Kromasil® KR60-5-SIL-4.6X250
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
250 mm × 4.6 mm
Gruppo funzionale matrice
silica phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
60 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What is the best way to store and clean out a Kromasil 100-5-C8 column? Thank you!
    1 answer
    1. Wash out all water and buffers from bonded silica columns and store in organic solvent. Unbonded silica columns may be stored in hexane, heptane or similar organic solvent. Keep in a cool area and replace end-caps to prevent the packing bed drying out.
      Please access the provided link for information on Care & Use of Kromasil HPLC Columns :https://www.kromasil.com/support/care_and_use.php