G005894
HPLC Analysis of Pain Relievers on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (50536-U)
mobile phase: [A] water with 3% acetic acid; [B] methanol with 3% acetic acid; (79:21, A:B)
flow rate: 2.0 mL/min
pressure: 3290 psi (227 bar)
column temp.: 45 °C
detector: UV,275 nm
injection: 10 μL
sample: 100 - 360 μg/mLin mobile phase
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Risultati analitici
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)