Documenti fondamentali
G005698
HPLC Analysis of Fat Soluble Vitamins on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 2.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 20 μL
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Risultati analitici
The Ascentis RP-Amide is shown to be suitable for the analysis of fat soluble vitamins, alpha tocopherol (vitamin E) and cholecalciferol (vitamin D3 ).
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Vitamin D3 solution, 1 mg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    (±)-α-Tocopherol, analytical standard
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)