Documenti fondamentali
G005650
HPLC Analysis of Synthetic Food Dyes on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium phosphate monobasic, pH 7.0 with ammonium hydroxide; [B] water; [C] acetonitrile
gradient: 10% A constant; 85 to 25% B, 5 to 65% C in 6 min; 25% B, 65% C held for 5 min
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 20 μg/mL each in water
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
food and beverages
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Tartrazine
    Amaranth
    Indigo carmine
    New Coccine
    Sunset Yellow FCF
    Allura Red AC
    Fast Green FCF
    Erioglaucine disodium salt
    Erythrosin B sodium salt
    Phloxine B
    Rose bengal
    Vedi tutto (11)
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)