Documenti fondamentali
G005628
LC/MS Analysis of Vaccinium Anthocyanidins on Ascentis® Express C18 at Elevated Temperature and Flow
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in 75:25 (v/v) acetonitrile:water; (78:22, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 5440 psi (375 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), TOF
injection: 1 μL
sample: 20 μg/mL in 0.1% formic acid
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Risultati analitici
Fruits of the genus Vaccinium are popular sources for anthocyanidin antioxidants. This genus includes the commonly known blueberry, huckleberry, and bilberry.
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Delphinidin chloride
    Cyanidin chloride
    Pelargonidin chloride
    Peonidin chloride
    Malvidin chloride
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)