G005519
HPLC Analysis of Mephobarbital Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Astec Cellulose DMP; 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] isopropanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 15 μL
sample: mephobarbital, 1 g/L in 50:50, heptane:isopropanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Colonna analitica
Componente della fase mobile
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)