Documenti fondamentali
G004696
HPLC Analysis of AQC-Amphetamine Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
forensics and toxicology
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)