Documenti fondamentali
FAP84231
Nutritional and Hydroxyproline in meat
reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
Grado
reference material
Produttore/marchio commerciale
Fera Science Ltd
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Patulin
Matrix Group: Meat
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)