Documenti fondamentali
FAP80591
Acrylamide in coffee
reference material
Scegli un formato
1 EA
CHF 287.00
CHF 287.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 287.00
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 287.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 g
Produttore/marchio commerciale
Fera Science Ltd
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants
Acrylamide
Matrix Group: Beverages and Water
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)