CRM96659
1,3-Di-tert-butylbenzene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
DBB
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. ebollizione
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
10-11 °C (lit.)
Densità
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cccc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22/c1-13(2,3)11-8-7-9-12(10-11)14(4,5)6/h7-10H,1-6H3
ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Ascentis® C18 column facilitates LC-UV/MS analysis of extractables from single-use systems, ensuring reliable identification and quantification.