Documenti fondamentali
CRM78266
Supelco
Isovaleric acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
3-Methylbutanoic acid, 3-Methylbutyric acid
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Beilstein:
1098522
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.38 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
TraceCERT®
Temp. autoaccensione
824 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice di rifrazione
n20/D 1.403 (lit.)
P. ebollizione
175-177 °C (lit.)
Punto di fusione
−29 °C (lit.)
Densità
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)