CRM77345
Amyl salicylate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzoic acid pentyl ester, Pentyl salicylate, Salicylic acid amyl ester, Salicylic acid pentyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OCCCCC)C1=CC=CC=C1O
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-3-6-9-15-12(14)10-7-4-5-8-11(10)13/h4-5,7-8,13H,2-3,6,9H2,1H3
RANVDUNFZBMTBK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
126 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)