CRM36568
Tetrasul
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
2,4,4′,5-Tetrachlorodiphenyl sulfide
About This Item
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(Sc2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl)cc1
InChI
1S/C12H6Cl4S/c13-7-1-3-8(4-2-7)17-12-6-10(15)9(14)5-11(12)16/h1-6H
QUWSDLYBOVGOCW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)