CRM18501
Ametoctradin hydrochloride Metabolite M650F06
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
6-(7-Amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)hexanoic acid hydrochloride
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.[n]21ncnc2NC(=CC)C(=C1N)CCCCCC(=O)O
InChI
XJCSIYKKYXQBGA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
M650F06 is a metabolite of ametoctradin.
Ametoctradin is a contact fungicide with protective action and is used for controlling oomycetes such as Plasmopara viticola in grapes, Phytophthora infestans in potatoes and tomatoes, Phytophthora, Peronospora, and Pseudoperonospora spp. in vegetables. EFSA established a provisional residue definition for enforcement and risk assessment in animal matrices as “ametoctradin, M650F01, and M650F06, expressed as ametoctradin”.
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)