Documenti fondamentali
BP746
Paroxetine impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Paroxetine hydrochloride hemihydrate, (3S-trans)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine hydrochloride hemihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20FNO3 · HCl · .5 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
paroxetine
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.Cl[H].Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C19H20FNO3.ClH.H2O/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H;1H2/t14-,17-;;/m0../s1
QRQSGFFISBKLMZ-YHOFXEKLSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC6A4(6532)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Paroxetine impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Paroxetine Tablets
  • Azioni biochim/fisiol
    Paroxetine hydrochloride hemihydrate is one of the most potent and selective of the selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI); antidepressant
    Selective serotonin reuptake inhibitor; antidepressant
    Confezionamento
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Prodotti correlati
    N° Catalogo
    Descrizione
    Determinazione del prezzo
    Pittogrammi
    Exclamation markEnvironment
    Avvertenze
    Warning
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
    Organi bersaglio
    Respiratory system
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 3
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Visita l’Archivio dei documenti
    Articoli
    Consulta o scarica la nostra tavola dei chemical shift NMR per i solventi deuterati più comuni. Le tabelle NMR relative a protoni e nuclei di carbonio servono ai chimici per distinguere i segnali delle impurezze riconducibili a residui di solvente o all’apparato di reazione.