Documenti fondamentali
BP1021
Oxazepam hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H11ClN2O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
oxazepam
Stato
crystals
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Oxazepam hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Confezionamento
Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)