Documenti fondamentali
AR747
Supelco
Petroleum Coke (C, H, N, S)
certified reference material
Scegli un formato
50 G
CHF 317.00
CHF 317.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 317.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 317.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Produttore/marchio commerciale
Alpha Resources
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Ash, Vol. Mat., BTU/Pound
Elemental Analysis
Carbon, Hydrogen, Nitrogen and Sulfur
Trace Elements
Calcium (Ca), Iron (Fe), Nickel (Ni), Vanadium (V), Silicon (Si)
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)