Documenti fondamentali
93506
Supelco
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-1,4-phenylenediamine sulfate
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16N2O2 · H2 SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H](CCO)(CCO)c1ccc(cc1)[N+H3]
InChI
KMCFMEHSEWDYKG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)