Documenti fondamentali
91359
Supelco
Propyl 4-hydroxybenzoate sodium salt
analytical standard
Sinonimo/i:
Sodium propyl 4-hydroxybenzoate
Scegli un formato
100 MG
CHF 99.20
CHF 99.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 99.20
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11NaO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.18
Beilstein:
5183350
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 99.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
crystals
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Stringa SMILE
[Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
IXMINYBUNCWGER-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)