Documenti fondamentali
89162
Supelco
Glutaric acid-1,2,3,4-13C4 sodium salt
analytical standard
Sinonimo/i:
Pentanedioic acid-1,2,3,4-13C4 sodium salt, Sodium glutarate-1,2,3,4-13C4
Scegli un formato
1 MG
CHF 115.00
CHF 115.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 115.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4CH8O4 · xNa+
Peso molecolare:
136.09 (free acid basis)
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 115.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)