854743
Vials, screw top, clear glass, 1.5 mL
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt. × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
1.5 mL
Raccordi
thread for 10-425
Descrizione generale
Altre note
- SU860067PK100 0.1ML GLASS CONICAL INSERT, 6 X 31MM
- 854988PK1000 0.1ML GLASS CONICAL INSERT, 6 X 31MM
- SU860066PK100 0.1ML GLASS CONICAL INSERT WITH BOTTOM SPRING, 6 X 28MM
- 854110PK1000 0.1ML GLASS CONICAL INSERT WITH BOTTOM SPRING, 6 X 28MM
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)