843202
TOYOPEARL® SP-650M Bulk Media
phase sulphonyl, bottle of 100 mL, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® SP-650 Cation Exchange Media
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Caratteristiche
counter ion Na+
Confezionamento
bottle of 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 43202
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
sulphonyl phase
Dimensione particelle
65 μm
pH di lavoro
2-13
Capacità
50 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Tecnica di separazione
cation exchange
Categorie correlate
Descrizione generale
Specifiche
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti