Documenti fondamentali
819667
TSKgel® SuperHZM-H (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
TSKgel® SuperHZM-H Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L21
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 19667
Parametri
0.4 mL/min flow rate
80 °C temperature
tecniche
LPLC: suitable
Lungh. × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matrice
polystyrene-divinylbenzene
Gruppo funzionale matrice
polystyrene-divinylbenzene phase
Dimensione particelle
10 μm
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
TSKgel® SuperHZM-H mixed-bed columns are packed with rigid, porous, polymer beads each having a varying mean pore diameter. They are used for the non-aqueous separation of organic-soluble polymers with high molecular weights of less than 400,000,000 Da. The THF shipping solvent may be replaced by a limited number of organic solvents.
Stato fisico
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)