819665
TSKgel® SuperHZM-H (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
Nome del prodotto
TSKgel® SuperHZM-H HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 10 μm particle size, stainless steel hardware
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L21
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 19665
Parametri
0.7 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
polystyrene-divinylbenzene phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
mixed
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)