Documenti
819027
TOYOPEARL® Hexyl-650C Bulk Media
bottle of 1 L, phase C6 (hexyl), 100 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® Hexyl-650 HIC Bulk Media
About This Item
Codice UNSPSC:
41106500
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Confezionamento
bottle of 1 L
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 19027
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
C6 (hexyl) phase
Dimensione particelle
100 μm
pH di lavoro
1-13
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
Toyopearl Hexyl-650 resin has the highest hydrophobicity of the HIC ligands offered by TBL. It is used for very hydrophilic proteins or where a low salt elution environment is required. It is useful as an early capture step or for interresinte purification.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)