Documenti
814705
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
phase sulfopropyl, bottle of 1 L, 100 μm particle size, Tosoh 0014705
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Caratteristiche
counter ion Na+
Confezionamento
bottle of 1 L
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 0014705
Tosoh 14705
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
sulfopropyl phase
Dimensione particelle
100 μm
pH di lavoro
2-13
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Toyopearl SP-550 resin is a strong cation exchanger useful for purification of molecules such as insulin and proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
Specifiche
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)