814007
TSKgel® Phenyl-5PW RP (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 8 mm, phenyl phase, octadecyl
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® Phenyl-5PW RP HPLC Column, phase phenyl, octadecyl, L × I.D. 7.5 cm × 8 mm, 10 μm particle size
Materiali
glass
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 14007
Grado di funzionalizzazione
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parametri
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
2.5 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
4-60 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
7.5 cm × 8 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
phenyl phase, octadecyl
Dimensione particelle
10 μm
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
- Octadecyl-2PW particles have 125 A pores
- Octadecyl-4PW particles have 500 Apores
- Phenyl-5PW RP particles have 1000 A pores
- Octadecyl-NPR particles are nonporous
Stato fisico
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)