Documenti fondamentali
807168
TSKgel® DEAE-SW Columns
phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
counter ion H2PO4-
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 07168
Parametri
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
125 Å
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
anion exchange
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
TSKgel DEAE-2SW columns are packed with 5μm porous spherical silica beads which are surface modified with a weak anion exchanger. They are used for the separation and analysis of nucleotides, nucleosides, peptides, small proteins and other biologically active molecules. A 2mm ID column is available for applications that are sample limited.
Stato fisico
Shipped in methanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)