Documenti fondamentali
806758
TSKgel® PW-Type (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinonimo/i:
TSKgel® PW-Type Guard Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
TSKgel® PW-Type Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 06758
Parametri
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
8 mL/min flow rate
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
7.5 cm × 21.5 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylate phase
Dimensione particelle
17 μm
Dimensione pori
200 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Guard Column for 21.5mmID TSKgel G2500-G3000PW columns, 17μm
Stato fisico
Shipped in water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)