Documenti fondamentali
78478
Supelco
7,9-Di-tert-butyl-1-oxaspiro[4.5]deca-6,9-diene-2,8-dione
reference material
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H24O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.37
Numero MDL:
Grado
reference material
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CC1)OC1(C=C2C(C)(C)C)C=C(C(C)(C)C)C2=O
InChI
1S/C17H24O3/c1-15(2,3)11-9-17(8-7-13(18)20-17)10-12(14(11)19)16(4,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3
ZTMZUYHXZPUDRF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)